Learn More
Copan Italia™ Non-Calibrated Loop
78.00€
Specifica
Product Type | Inoculating Loop |
---|---|
Misuratore | 26 G |
Quantità | 25/Pk. |
Calibrato | No |
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11756528
|
Copan Italia™
311C25T |
3 mm |
78.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 01-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11766528
|
Copan Italia™
312C25T |
4 mm |
78.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11776528
|
Copan Italia™
313C25T |
5 mm |
78.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Specifica
Inoculating Loop | |
26 G | |
25/Pk. | |
No |