Learn More
NO3- f(N)-NITRATE solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Nitrate |
Imballaggio | Bottle |
Forma fisica | Liquid |
Concentrazione | 1 g/L ±0.002 |
Tipo | Single-component Standard Solution |
Solvent or Matrix | H2O |
Quantità | 250 mL |