Learn More
NO2- F(N)-NITRITE solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12912175 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
Formula molecolare NO2-F(N)
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrite
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L ±0.002
Tipo Single-component Standard Solution
Solvent or Matrix H2O
Quantità 500 mL