Learn More
NLGN3 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | NLGN3 |
---|---|
Concentrazione | 600 μg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Forma | Liquid |
Specie ospite | Rabbit |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18084785
|
Proteintech
29319-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18078975
|
Proteintech
29319-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The NLGN3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human NLGN3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The NLGN3 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Specifica
NLGN3 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Rabbit | |
54413 | |
IgG | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
600 μg/mL | |
Liquid | |
Human, Mouse, Rat | |
ASPGX1, AUTSX1, Gliotactin homolog, HNL3, KIAA1480, neuroligin 3, NL3, NLGN3 | |
Primary |