Learn More
Nitrosonium tetrafluoroborate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10113860
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14635-75-7
Formula molecolare BF4HNO2
Molecular Weight (g/mol) 133.82
Numero MDL MFCD00011433
InChI Key XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nitrosonium tetrafluoroborate, nitrosyl tetrafluoroborate, nitrosyltetrafluoroborate, nobf4, nitrilooxonium tetrafluoroborate, azanylidyneoxidanium tetrafluoroborate
PubChem CID 11137142
IUPAC Name azanylidyneoxidanium;tetrafluoroborate
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrosonium tetrafluoroborate
Punto di fusione 250.0°C
Colore White
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 96% min. (ex F)
Formula lineare NOBF4
Indice di Merck 15, 6736
Peso formulazione 116.81
Percent Purity 97%
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 2.185
Densità 2.1850g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitrosonium tetrafluoroborate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nitrosonium tetrafluoroborate