Learn More
Nitrosonium hexafluorophosphate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10556013
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16921-91-8
Formula molecolare F6NOP
Molecular Weight (g/mol) 174.97
Numero MDL MFCD00040324
InChI Key SAKPNYRUBHJGAR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nitrosonium hexafluorophosphate, nitrilooxonium hexafluorophosphate, nopf6, nitrosyl hexafluorophosphate, nitrosonium hexafluorophosphat, nitrosylhexafluorophosphate, azanylidyneoxidanium hexafluorophosphate, hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide; nitrosonium
PubChem CID 10910083
IUPAC Name azanylidyneoxidanium;hexafluorophosphate
SMILES N#[O+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrosonium hexafluorophosphate
Colore Colorless or White
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Forma fisica Crystals
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 94% min
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 174.97
Percent Purity 95%
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitrosonium hexafluorophosphate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.