Learn More
Nitronium tetrafluoroborate, 97%
Codice prodotto. 11904131 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13826-86-3
Formula molecolare BF4NO2
Molecular Weight (g/mol) 132.81
Numero MDL MFCD00011432
InChI Key XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
PubChem CID 11073463
IUPAC Name nitronium;tetrafluoroborate
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Nitronium tetrafluoroborate
Punto di fusione 200.0°C
Colore Colorless through White
Forma fisica Adhering Crystals
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 96% min
Formula lineare NO2BF4
Fieser 01,742; 04,358; 05,476; 08,361; 09,324; 01,747; 04,360; 07,253; 08,364; 14,215
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose
Peso formulazione 132.81
Percent Purity 97%
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitronium tetrafluoroborate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.