Learn More
Nitro Blue Tetrazolium, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10679933
Click to view available options
Quantità:
1 g
Used in conjunction with BCIP as a substrate for acid and alkaline phosphatases
Nitro BT is used in conjunction with BCIP as a substrate for acid and alkaline phosphatases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nitro Blue Tetrazolium
Punto di fusione 189°C
CAS 298-83-9
Coefficiente di estinzione 650g(-1) cm(-1) min.
Formula molecolare C40H30Cl2N10O6
Sinonimo NBT, Nitro BT, p-Nitro Blue Tetrazolium
Identificazione Pass Test
InChI Key FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
IUPAC Name 2-[2-methoxy-4-[3-methoxy-4-[3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium-2-yl]phenyl]phenyl]-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium;dichloride
Molecular Weight (g/mol) 817.644
PubChem CID 9281
ChEBI CHEBI:9505
Lambda max 258 to 262nm
Peso formulazione 817.65
Imballaggio Amber Glass
Colore Yellow
Quantità 1 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitro blue tetrazolium
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.