Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Non-Sterile Disposable Coveralls with Collar and Thumb Loop
Disposable coverall with thumb loop for secure hold.
246.00€
Specifica
Product Type | Cleanroom Coveralls |
---|---|
Materiale | CleanTough™ Fabric |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Size | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15248118
![]() |
Ansell™
BDCCT-S |
Small | 164 to 170 cm |
246.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 28-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15258118
![]() |
Ansell™
BDCCT-M |
Medium | 170 to 176 cm |
246.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 13-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15268118
![]() |
Ansell™
BDCCT-L |
Large | 176 to 182 cm |
246.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 28-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15278118
![]() |
Ansell™
BDCCT-XL |
X-Large | 182 to 188 cm |
246.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 13-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15288118
![]() |
Ansell™
BDCCT-2XL |
2X-Large | 188 to 194 cm |
246.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 13-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15298118
![]() |
Ansell™
BDCCT-3XL |
3X-Large | 194 to 200 cm |
246.00€
pezzi 15 |
Spedizione stimata: 27-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15208128
![]() |
Ansell™
BDCCT-4XL |
4X-Large | 200 to 206 cm |
246.00€
pezzi 15 |
Spedizione stimata: 28-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Low linting, anti-static CleanTough™ Fabric made
- Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certification
- ISO Class 4 compatible
- Zip front with flap cover
- Elasticated back, cuffs and ankles
- Available in sizes ranging from S through 4XL
- ASTM D6978 05 tested
- HELMKE drum tested
- Low-particulate
Specifica
Cleanroom Coveralls | |
White | |
Non-sterile | |
Controlled and Critical Environments, Production and Manufacturing, Pharmaceutical, Biotechnology, Medical Device, Laboratory and Research | |
Class 10 (ISO 4) |
CleanTough™ Fabric | |
Single-use | |
ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 and EN 13935-2 | |
BioClean™ |