Learn More
Nitrite Standard Solution, Chem Lab™
Codice prodotto. p-8014431
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Nitrite standard solution 1000 µg/ml for IC (Ion HIQU)
Identificatori chimici
CAS 7632-00-0
Formula molecolare NNaO2
Molecular Weight (g/mol) 69.00
InChI Key LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name sodium nitrite
SMILES [Na+].[O-]N=O
Specifica
Tracciabilità a NIST Reference standards acc. NIST SRM 136f
Odore Odorless
Forma fisica Liquid
Concentrazione Solution contains 1000 µg/ml of NO2-
Colore Incolore
Punti di ebollizione 100 C
Solubilità Soluble in water
Quantità 100 mL