Learn More
Nitrilotriacetic Acid (Certified ACS), Fisher BioReagents
Codice prodotto. p-27342 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
Nitrilotriacetic Acid is a chelating and sequestering agent. A builder in synthetic detergents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139-13-9
Formula molecolare C6H9NO6
Molecular Weight (g/mol) 191.14
Numero MDL MFCD00004287
InChI Key MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
PubChem CID 8758
ChEBI CHEBI:44557
IUPAC Name 2-[bis(carboxymethyl)amino]acetic acid
SMILES OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrilotriacetic Acid
Punto di fusione 245°C
Colore White
pH 2.3
Intervallo percentuale saggio ≥98.0 %
Imballaggio Poly Bottle
Formula lineare N(CH2COOH)3
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 6665
Peso formulazione 191.14
Percent Purity ≥98.0%
Grado Certified ACS
Forma fisica Powder or Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitrilotriacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.