Learn More
Euro Protection™ Nitrile Gloves, Powder-Free
Euro Protection™ Nitrile Gloves, Powder-Free provide comfort, flexibility, and dexterity for a variety of tasks including food preparation.
38.48€ - 147.00€
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN374-1:2016K(6/6)TYPE CEN374-5:2016EN420
Colore Blue
Monouso Single-use
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15392286
Vedere i documenti
Euro Protection™
5918
8
38.48€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15302296
Vedere i documenti
Euro Protection™
5920
9
54.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15382286
Vedere i documenti
Euro Protection™
5916
7
147.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Liquidproof
  • Good dexterity
  • Comfort and flexibility
  • Mechanical strength
  • Suitable for food contact
  • Applications: Handling of objects, food industry (preparation), painting, solvent, liquid, assembly of small parts, assembly, cleaning, hospital environments.
Specifica
Specifica
EN374-1:2016K(6/6)TYPE CEN374-5:2016EN420
Single-use
Powder Free
Non-sterile
100/Pk.
Blue
Nitrile
Nitrile Examination Glove
0.10 mm