Learn More
Nitric acid, extra pure, 60% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10631575
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Formula molecolare HNO3
Molecular Weight (g/mol) 63.01
Numero MDL MFCD00011349
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC Name acido nitrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nitric acid
Colore Colorless to Yellow
Punto di fusione -42.0°C
Punti di ebollizione 122.0°C
CAS min. % 59.0, 37.0
CAS max % 63.0, 41.0
Densità 1.3300g/mL
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 1.33
Quantità 2.5 L
Formula lineare HNO3
Forma fisica Liquid
Fieser 01,733; 03,212; 04,356; 05,474
Indice di Merck 15, 6663
Informazioni di solubilità Solubility in water: >100 g/100mL (20°C).
Peso formulazione 63.01
Percent Purity 59.0 to 63.0%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitric acid, 20-64%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.