Learn More
Nitric acid, Environmental Grade Plus, 68-70%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Nitric acid |
Colore | Colorless to Yellow |
Punti di ebollizione | 121°C |
Densità | 1.41g/mL |
Odore | Pungent |
Quantità | 1000 mL |
Forma fisica | Liquid, Double Sub-Boiling Quartz Distillation |
Numero UN | UN2031 |
Indice di Merck | 14,6577 |
Peso formulazione | 63.01 |