Learn More
Nitric Acid 70% d=1.42, SLR, Extra Pure, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in plastica HDPE
Plastic container
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
Specifica
Specifica
pH | 1 |
Colore | Yellow |
Punto di fusione | -42°C |
Punti di ebollizione | 122°C |
Imballaggio | Plastic container |
Quantità | 25 L |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Nitric acid S.G. 1.42 (70%)
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Liquido comburente Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid
Titolo del prodotto
Nitric Acid 70% d=1.42, SLR, Extra Pure, Fisher Chemical™ >