Learn More
Nitric Acid, 65% P, Chem Lab™
Click to view available options
Quantità:
5 L
Dimensione della confezione:
5L
Specifica
Specifica
pH | <1 |
Colore | Colorless |
Concentrazione | 65+% HNO3 |
Densità | 1.39g/mL |
Odore | Odourless |
Quantità | 5 L |
Forma fisica | Liquid |
Informazioni di solubilità | Soluble in Water |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Liquido comburente Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Nitric acid