Learn More
Nitrate solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Nitrate |
Imballaggio | Bottle |
Quantità | 250 mL |
Formula molecolare | NO3- |
Forma fisica | Liquid |
Concentrazione | 1 g/L |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-] |
Tipo | Single-component Standard Solution |
Molecular Weight (g/mol) | 62.004 |
Solvent or Matrix | H2O |