Learn More
Ansell™ NitraSafe™ 28-329 Series Nitrile Heavy Weight Gloves
Combines the outstanding protection of Kevlar™-reinforced construction with the grip and flexibility of Ansell’s advanced nitrile coating technology. The NitraSafe™ range stands for safe handling of oily heavy metal parts, while the NitraSafe™ Foam combines good grip and comfort.
188.65€ - 253.00€
Specifica
Materiale parte posteriore | Nitrile |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE Mark 0493, Standard Category III EN 388 : 4331 |
Materiale polso | Nitrile |
Product Type | Heavyweight Gloves |
Stile polso guanto | Nitragold™ |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12610812
|
Ansell™
28-329_7 |
7 | N/A | ||||||
12313589
|
Ansell™
28329080 |
8 |
253.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 05-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12323589
|
Ansell™
28329090 |
9 |
253.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 05-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12600812
|
Ansell™
28329100 |
10 |
253.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 05-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Provides safe handling of oily heavy metal parts, while the NitraSafe™ Foam combines good grip and comfort.
- Both gloves, possibly in combination with the NitraGold™ cuff, offer outstanding mechanical protection against cuts and abrasion.
- Cut and sewn construction
- Cotton Jersey Kevlar™ construction
- Nitrile coating
- Palm-coated finish
Specifica
Nitrile | |
Nitrile | |
Nitragold™ | |
Cotton Jersey Dupont™ Kevlar™ aramid fiber | |
72 Pairs |
CE Mark 0493, Standard Category III EN 388 : 4331 | |
Heavyweight Gloves | |
Cotton Jersey Dupont™ Kevlar™ aramid fiber | |
Coated-palm | |
Greater resistance to cuts and abrasion |