Learn More
Niobium wire, 0.5mm (0.02in) dia, 99.96% (metals basis excluding Ta), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
56.20€ - 575.00€
Identificatori chimici
CAS | 7440-03-1 |
---|---|
Formula molecolare | Nb |
Molecular Weight (g/mol) | 92.91 |
Numero MDL | MFCD00011126 |
InChI Key | GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio |
PubChem CID | 23936 |
ChEBI | CHEBI:33344 |
IUPAC Name | niobium |
SMILES | [Nb] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11367887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014335.BU |
25 cm |
56.20€
25cm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11387887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014335.BY |
100 cm |
153.00€
100cm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11377887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014335.CC |
500 cm |
575.00€
500cm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-03-1 | |
92.91 | |
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N | |
23936 | |
niobium |
Nb | |
MFCD00011126 | |
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio | |
CHEBI:33344 | |
[Nb] |
Specifica
Niobium wire | |
7440-03-1 | |
Nb | |
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio | |
[Nb] | |
92.91 | |
CHEBI:33344 | |
Odorless | |
Wire |
0.5mm (0.02 in.) dia. | |
(metals basis excluding Ta) | |
MFCD00011126 | |
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N | |
niobium | |
23936 | |
99.96% | |
≈1.68g/m |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-113-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures