Learn More
Niobium(V) oxide, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
For Use As An Intermediate and in Electronics
103.00€ - 1299.47€
Identificatori chimici
CAS 1313-96-8
Formula molecolare Nb2O5
Molecular Weight (g/mol) 265.81
Numero MDL MFCD00011128
InChI Key ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
PubChem CID 123105
SMILES O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11311149
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011365.22
100 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11301149
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011365.36
500 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11321149
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011365.A3
2 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
As an intermediate and in electronicsNiobium pentoxide is the precursor to a majority of niobium compounds, powder metallurgy products and alloys. It is also used in glass, optic and ceramic applications. The nanoparticles of niobium pentoxide are useful in the preparation of electrochemical capacitors and cathodes. In addition, appropriate preparations of this compound can be used as a dietary supplement in the food industry. It is a precursor to lithium niobate which finds extensive use in piezoelectric sensors, anti-aliasing filters, optical waveguides, mobile phones, surface acoustic devices, optical modulators including linear and non-linear optical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
1313-96-8
265.81
ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
123105
Nb2O5
MFCD00011128
niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Specifica
Niobium(V) oxide
1313-96-8
Powder
Nb2O5
niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
dioxoniobiooxy(dioxo)niobium
123105
Odorless
4.6 g/cm3 at 20°C
1520°C
White
99.5% (metals basis)
MFCD00011128
Insoluble in water. Soluble in HF and alkalies.
O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
265.81
265.81
White powder or lump
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
H315-H319-H335: Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-213-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures