Learn More
Niobium(V) chloride, 99.8%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10026-12-7 | Cl5Nb | 270.16 g/mol
50.45€ - 159.80€
Identificatori chimici
CAS | 10026-12-7 |
---|---|
Formula molecolare | Cl5Nb |
Molecular Weight (g/mol) | 270.16 |
Numero MDL | MFCD00011127 |
InChI Key | YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I |
Sinonimo | niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem |
PubChem CID | 24818 |
IUPAC Name | pentachloroniobium |
SMILES | Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15780829
|
Thermo Scientific Acros
201690100 |
10 g | Glass bottle |
50.45€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10398670
|
Thermo Scientific
201690500 |
50 g | Glass bottle |
159.80€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
10026-12-7 | |
270.16 | |
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I | |
24818 | |
Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Cl5Nb | |
MFCD00011127 | |
niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem | |
pentachloroniobium |
Specifica
254.0°C | |
204.7°C to 209.5°C | |
10026-12-7 | |
99.75 | |
Fine Crystalline Powder | |
Cl5Nb | |
MFCD00011127 | |
15, 6643 | |
Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in hcl, soluble in ccl4, soluble in ethanol | |
Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl | |
270.16 | |
270.16 |
Niobium(V) chloride | |
99.8% | |
Yellow | |
100.0 | |
99.75% min | |
NbCl5 | |
14,214 | |
niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem | |
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I | |
pentachloroniobium | |
24818 | |
99.8% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Reacts violently with water.
Contact with water liberates toxic gas.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-059-8
missing translation for 'rtecsNumber' : QU0350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Niobium(V) chloride
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Niobium chloride