Learn More
Niobium powder, -60 mesh, 99.8% (metals basis excluding Ta), Ta <1%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11331348
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-03-1
Formula molecolare Nb
Molecular Weight (g/mol) 92.91
Numero MDL MFCD00011126
InChI Key GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC Name niobium
SMILES [Nb]
Specifica
Materiale o nome chimico Niobium
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver gray powder
Densità 8.57g/cm3 at 20°C
Intervallo percentuale saggio 99.8% (Metals basis excluding Ta)
Quantità 100 g
Dimensioni maglia -60 Mesh
Odore Odorless
Forma Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Niobium powder
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Niobium