Learn More
Niobium foil, 0.25mm (0.01in) thick, annealed, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
60.05€ - 543.00€
Identificatori chimici
CAS | 7440-03-1 |
---|---|
Formula molecolare | Nb |
Molecular Weight (g/mol) | 92.91 |
Numero MDL | MFCD00011126 |
InChI Key | GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio |
PubChem CID | 23936 |
ChEBI | CHEBI:33344 |
IUPAC Name | niobium |
SMILES | [Nb] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
11321328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010259.FY |
50 x 100 mm |
60.05€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11311328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010259.GK |
100 x 200 mm |
153.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11331328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010259.HQ |
200 x 500 mm |
543.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
7440-03-1 | |
92.91 | |
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N | |
23936 | |
niobium |
Nb | |
MFCD00011126 | |
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio | |
CHEBI:33344 | |
[Nb] |
Specifications
Niobium foil | |
7440-03-1 | |
Nb | |
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio | |
[Nb] | |
92.91 | |
CHEBI:33344 | |
Odorless | |
Foil |
0.25mm (0.01 in.) thick, Annealed | |
(metals basis) | |
MFCD00011126 | |
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N | |
niobium | |
23936 | |
99.8% | |
≈10.71g/50x100mm |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-113-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures