Learn More
Niobium, AAS standard solution, Specpure™ Nb 1000μg/mL, Thermo Scientific Chemicals
49.45€ - 102.00€
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00011126
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11319179
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
088083.AE
100 mL
49.45€
100mL
11386359
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
088083.AP
500 mL
102.00€
500mL
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
MFCD00011126
Specifica
Niobium, AAS standard solution
Liquid
MFCD00011126
Specpure™
Nb 1000μg/mL
NbCl5 in 2% HF
UN1790
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H300-H310-H330-H314-H318
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P234-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P361-P363-P390-P501c
H290-H311-H315-H319-H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: HYDROFLUORIC ACID
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures