Learn More
Nickel wire, 2.0mm (0.08in) dia, annealed, 99.98% (metals basis)
Codice prodotto. p-7058731
Click to view available options
Quantità:
10 m
2 m
Dimensione della confezione:
10m
2m
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-02-0
Formula molecolare Ni
Molecular Weight (g/mol) 58.69
Numero MDL MFCD00011137 MFCD06798735
InChI Key PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC Name nickel
SMILES [Ni]
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel wire
Nota nome 2.0mm (0.08 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 2 m
Percent Purity 99.98%
Odore Odorless
Peso ≈28.0g/m
Forma Wire
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel wire
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nickel