Learn More
Nickel wire, 1.0mm (0.04in) dia, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
125.63€ - 1301.48€
Identificatori chimici
CAS 7440-02-0
Formula molecolare Ni
Molecular Weight (g/mol) 58.69
Numero MDL MFCD00011137 MFCD06798735
InChI Key PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC Name nickel
SMILES [Ni]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11370388
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043762.BU
25 cm
125.63€
25cm
11350388
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043762.BY
100 cm
357.78€
100cm
11360388
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043762.CC
500 cm
1301.48€
500cm
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H372-H351-H317
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P261-P264b-P270-P272-P280-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Nickel wire, 1.0mm (0.04in) dia, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals