Learn More
Nickel wire, 0.63mm (0.025in) dia, 99.5% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048202
Click to view available options
Quantità:
100 m
25 m
Dimensione della confezione:
100m
25m
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-02-0
Formula molecolare Ni
Molecular Weight (g/mol) 58.69
Numero MDL MFCD00011137 MFCD06798735
InChI Key PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC Name nickel
SMILES [Ni]
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel wire
Nota nome 0.63mm (0.025 in.) dia.
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 25 m
Percent Purity 99.7%
Odore Odorless
Peso ≈2.8g/m
Forma Wire
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel wire
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .