Learn More
Nickel wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, 99.98% (metals basis)
Form: Approx.1.75g/m, Temper: soft | CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
62.45€ - 627.00€
Identificatori chimici
CAS | 7440-02-0 |
---|---|
Formula molecolare | Ni |
Molecular Weight (g/mol) | 58.69 |
Numero MDL | MFCD00011137 MFCD06798735 |
InChI Key | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum |
PubChem CID | 935 |
ChEBI | CHEBI:28112 |
IUPAC Name | nickel |
SMILES | [Ni] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11314808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043132.G5 |
5 m |
62.45€
5m |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11324808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043132.G9 |
25 m |
213.00€
25m |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11334808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043132.H4 |
100 m |
627.00€
100m |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-02-0 | |
58.69 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
935 | |
nickel |
Ni | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
CHEBI:28112 | |
[Ni] |
Specifica
Nickel wire, Annealed | |
7440-02-0 | |
Ni | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
[Ni] | |
58.69 | |
CHEBI:28112 |
Silver to Gray | |
99.98% (metals basis) | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
nickel | |
935 |
Sicurezza e movimentazione
P201-P202-P260-P261-P264b-P270-P272-P280-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures