Learn More
Nickel Thinfoil, 0.0025mm (0.0001in) thick, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
243.21€ - 566.82€
Identificatori chimici
CAS | 7440-02-0 |
---|---|
Formula molecolare | Ni |
Molecular Weight (g/mol) | 58.69 |
Numero MDL | MFCD00011137 MFCD06798735 |
InChI Key | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum |
PubChem CID | 935 |
ChEBI | CHEBI:28112 |
IUPAC Name | nickel |
SMILES | [Ni] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11368638
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040714.FF |
25 x 25 mm |
243.21€
25mm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11410331
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040714.FI |
50 x 50 mm |
351.75€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11378638
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040714.GH |
100 x 100 mm |
566.82€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-02-0 | |
58.69 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
935 | |
nickel |
Ni | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
CHEBI:28112 | |
[Ni] |
Specifica
Nickel Thinfoil | |
7440-02-0 | |
Ni | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
[Ni] | |
58.69 | |
CHEBI:28112 | |
Odorless | |
Foil |
0.0025mm (0.0001 in.) thick, Not certified pinhole free | |
(metals basis) | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
nickel | |
935 | |
99.95% | |
≈0.014g/25x25mm |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H372-H351-H317
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P261-P264b-P270-P272-P280-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures