Learn More
Nickel sulfide, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059862
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Nickel sulfide is used as a semiconductor material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 12035-51-7
Formula molecolare NiS2
Molecular Weight (g/mol) 122.81
Numero MDL MFCD00016267
InChI Key HNDMNBUITRNJKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nickel iv sulphide
PubChem CID 131675689
IUPAC Name disulfanylidenenickel
SMILES S=[Ni]=S
Especificaciones
Materiale o nome chimico Nickel sulfide
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3077
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Percent Purity 99%
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado