Learn More
Nickel sulfide, 99.9% (metals basis)
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Nickel sulfide |
Punto di fusione | 797°C |
Colore | Black |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 10 g |
Intervallo percentuale saggio | 99.9% (metals basis) |
Informazioni di solubilità | Soluble in water(0,00735g/L at 20°C). |
IUPAC Name | disulfanylidenetrinickel |
Peso formulazione | 240.19 |
Aspetto | Black powder |