Learn More
Nickel powder, -325 mesh, typically 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Conductive dendritic powder
30.35€ - 569.84€
Identificatori chimici
CAS 7440-02-0
Formula molecolare Ni
Molecular Weight (g/mol) 58.69
Numero MDL MFCD00011137 MFCD06798735
InChI Key PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC Name nickel
SMILES [Ni]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11319288
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043214.14
25 g
30.35€
25g
11399278
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043214.22
100 g
76.08€
100g
11389278
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043214.36
500 g
188.94€
500g
11309288
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043214.A3
2 kg
569.84€
2kg
Descrizione
Descrizione
Conductive surface coatings, inks, adhesives, and sealants
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7440-02-0
58.69
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
935
nickel
Ni
MFCD00011137 MFCD06798735
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CHEBI:28112
[Ni]
Specifica
Nickel
7440-02-0
99.8% (Metals basis)
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
nickel
935
-325 Mesh
Conductive Dendritic Powder
Silver to Gray
Silver gray powder
Ni
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
[Ni]
58.69
CHEBI:28112
Odorless
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.
P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H228-H317-H350-H372
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.1, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'rtecsNumber' : QR5950000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Identificativo prodotto
  • Nickel powder
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nickel