Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Nickel Plated Steel Forceps
3.33€ - 3.69€
Specifica
Stile punta | Curved |
---|---|
Materiale | Nickel-plated Steel |
Product Type | Forceps |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10370412
|
Usbeck Laborgeraete™
3043 |
145 mm |
3.69€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10218771
|
Usbeck Laborgeraete™
3061 |
115 mm |
3.33€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10350942
|
Usbeck Laborgeraete™
3042 |
130 mm |
3.33€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Specifica
Curved | |
Nickel-plated Steel | |
Forceps |