Learn More
AMS Biotechnology™ Nickel Plated Soil Recovery Probes
Marca: AMS Biotechnology™ 424.23
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Soil Recovery Probe | |
The slotted soil probe body, top cap, 10 in. cross handle, a plastic liner, and 2 plastic end caps | |
1.179 kg | |
25.4 cm |
Nickel-plated | |
Cross | |
60.96 cm |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.