Learn More
R&L Enterprises™ Pinze in nichel/plastica a 3 branche
Safely and securely holds articles in place in the laboratory. R&L Enterprises™ 3-Prong Clamps are manufactured from diecast aluminum alloy, actuated by nickel plated brass pummels and plastic headed nickel plated steel twin screw pivoting on a stainless steel pin.
25.80€ - 35.35€
Specifica
Quantità | 1 ciascuno |
---|---|
Tipo | Morsetto a 3 branche |
Materiale | Nichel/Plastica |
Diametro (sistema metrico) | 90 mm |
Codice del prodotto | Marca | Jaw Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Jaw Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10527514
|
R&L Enterprises™
1020 |
Caricato a molla |
25.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11775376
|
R&L Enterprises™
1020/1 |
Caricato a molla |
35.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Jaws covered in chemically resistant plastic
- For use with articles up to 90mm in diameter
- Designed to hold articles within the jaws
- Not recommended to hold articles by the points
- Available with or without spring-loaded jaws
Specifica
1 ciascuno | |
Morsetto a 3 branche | |
Nichel/Plastica | |
90 mm |