Learn More
Nickel pieces, 99.9+% (metals basis)
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Nickel pieces |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Quantità | 250 g |
Percent Purity | ≥99.9% |
Odore | Odorless |
Forma | Pieces |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Codice prodotto |
---|---|---|---|
N07L066 | Certificato di analisi | 14/02/2025 | 000434.22,000434,EVF-970-090S,000434.30 |
Y12K008 | Certificato di analisi | 22/01/2025 | 000434.22,000434.30 |
U28K012 | Certificato di analisi | 06/09/2024 | 000434.22,000434.30 |
T09K013 | Certificato di analisi | 29/07/2024 | 000434.22,000434.30 |
P29K020 | Certificato di analisi | 19/04/2024 | 000434.22,000434.30 |