Learn More
Nickel nanopowder, APS 5-20nm, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15456975
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-02-0
Formula molecolare Ni
Molecular Weight (g/mol) 58.69
Numero MDL MFCD00011137 MFCD06798735
InChI Key PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC Name nickel
SMILES [Ni]
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel nanopowder
Colore Black
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3089
Quantità 25 g
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Dimensione particelle APS 5 to 20nm, NiO layer 0.5 to 1.5nm
Forma Powder