Learn More
Nickel Iron Molybdenum foil, 0.102mm (0.004in) thick, annealed, Thermo Scientific Chemicals
Form: approx. 40.1g/150 x 300mm
62.40€ - 105.53€
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel Iron Molybdenum foil
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Ni:Fe:Mo; 80:15:4.2 wt%
Formula molecolare Ni:Fe:Mo
Numero MDL MFCD09910537
Forma Foil
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15436735
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
045092.4K
150 x 300 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15456735
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
045092.HB
300 x 300 mm
86.53€
Pezzo
15426735
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
045092.@O
300 x 600 mm
105.53€
Descrizione
It is most commonly used as a high temperature, corrosion resistant metal alloy in steel, cast iron and super alloys for the military and defense industry, semiconductor industry and specialty machine shops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Nickel Iron Molybdenum foil
Ni:Fe:Mo
Foil
Ni:Fe:Mo; 80:15:4.2 wt%
MFCD09910537
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H351-H317
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350-H372
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures