Learn More
Nickel Iron Molybdenum flake, -200 mesh, Thermo Scientific Chemicals
107.54€ - 244.22€
Specifica
Materiale o nome chimico | Nickel Iron Molybdenum flake |
---|---|
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso | Ni:Fe:Mo; 81:17:2 wt% |
Densità | 0.29g/mL |
Numero MDL | MFCD09910537 |
Numero UN | UN3089 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15412417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045610.30 |
250 g |
107.54€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15422417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045610.A1 |
1 kg |
244.22€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Nickel Iron Molybdenum flake | |
0.29g/mL | |
UN3089 | |
Flake |
Ni:Fe:Mo; 81:17:2 wt% | |
MFCD09910537 | |
−200 Mesh |
Safety and Handling
GHS H Statement
H228-H351-H317
Flammable solid.
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H228-H317-H350-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: METAL POWDERS, FLAMMABLE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Nickel Iron Molybdenum flake, -200 mesh
Signal Word
- Pericolo
Hazard Category
- Solido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Hazard Statement
- H228-Solido infiammabile.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H372-Provoca danni agli organi.
Precautionary Statement
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .