Learn More
Nickel Iron Copper Molybdenum foil, 0.125mm (0.005 in.) thick, annealed (Mumetal™)
Magnetic shielding alloy
134.00€ - 354.00€
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel Iron Copper Molybdenum foil
Nota nome 0.125mm (0.005 in.) thick, Annealed (Mumetal™)
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Ni:Fe:Cu:Mo; 77:14:5:4 wt%
Numero MDL MFCD02684505
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11355677
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043399.FL
75 x 75 mm
134.00€
Pezzo
11365677
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043399.GT
150 x 150 mm
354.00€
Descrizione
Nickel Iron Copper Molybdenum foil is used as a magnetic shielding alloy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Nickel Iron Copper Molybdenum foil
Ni:Fe:Cu:Mo; 77:14:5:4 wt%
Insoluble in water.
0.125mm (0.005 in.) thick, Annealed (Mumetal™)
MFCD02684505
Foil
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H351-H317
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350-H372
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Identificativo prodotto
  • Nickel Iron Copper Molybdenum foil, 0.125mm (0.005in) thick, annealed
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nickel