Learn More
Nickel(II) Sulfate Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 53°C |
Colore | Blue-Green |
pH | 4 to 6 |
Forma fisica | Crystalline Solid |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 262.85g/mol |
Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Nickel(II) sulfate hexahydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 1A
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H350i-Può provocare il cancro se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- MIXTURE LIST-Contiene: Nickel(II) sulfate,hexahydrate (1:2:6),Nickel sulfate