Learn More
Nickel(II) sulfate hexahydrate, 98+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13408568
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10101-97-0, 7786-81-4
Formula molecolare NiO46H2O
Molecular Weight (g/mol) 262.85
Numero MDL MFCD00149813
InChI Key RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
IUPAC Name nickel(2+);sulfate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) sulfate hexahydrate
Punto di fusione 53.0°C
Colore Blue-Green
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Forma fisica Crystals
Quantità 5 kg
Intervallo percentuale saggio 98.0 to 102% (Complexometry)
Formula lineare NiSO4·6H2O
Numero UN 3288
Indice di Merck 15,6602
Informazioni di solubilità Solubility in water: 625g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
Peso formulazione 262.85
Percent Purity ≥98%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel(II) sulfate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.