Learn More
Nickel(II) perchlorate hexahydrate, Reagent Grade, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11381728
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Nickel(II) perchlorate hexahydrate is used as a starting material for homometallic, trinuclear heteroscorpionate complexes applied in studies of electronic and magnetic properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13520-61-1
Formula molecolare Cl2H12NiO14
Molecular Weight (g/mol) 365.675
Numero MDL MFCD00149804
InChI Key WHGYCGOFTBFDLW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo nickel ii perchlorate hexahydrate, acmc-1boln, 2clo4.ni.6h2o, nickel ii perchlorate hydrate, nickel 2+ hexahydrate diperchlorate, nickel perchlorate, hexahydrate, reagent, nickel ii perchlorate hexahydrate, reagent grade, nickel ii perchlorate hexahydrate trace metals basis, nickel ii perchlorate hexahydrate, purum p.a., crystallized kt
PubChem CID 15769463
IUPAC Name nickel(2+);diperchlorate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ni+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) perchlorate hexahydrate
Punto di fusione 140°C
Colore Green
Forma fisica Damp Crystalline Solid
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Very soluble in water. Soluble in many organic solvents
Peso formulazione 365.70 (257.59 Anhydrous)
Grado Reagent
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.55
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto Green crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel(II) perchlorate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nickel(II) perchlorate hexahydrate