Learn More
Nickel(II) Oxide, Pure, Black, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10141960 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
Specifica
Punto di fusione 1960°C
CAS 1313-99-1
Colore Black
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare NiO
Numero MDL MFCD00011145
Sinonimo nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
InChI Key GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Ni]
IUPAC Name oxonickel
Molecular Weight (g/mol) 74.69
PubChem CID 14805
Peso formulazione 74.7g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nickel(II) oxide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Hazard Statement
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.