Learn More
Nickel(II) oxide, 99% (metals basis)
Codice prodotto. p-4407671
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
CAS: 1313-99-1 | NiO | 74.69 g/mol
It is used in nickel-iron battery (Edison Battery) and fuel cells. It is a precursor for many nickel salts and nickel alloys including nickel-steel allys, for example invar and elinvar. It is used in electrochromic devices, frits, ferrites, and porcelain glazes. It also serves as a hydrogenation catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1313-99-1
Formula molecolare NiO
Molecular Weight (g/mol) 74.69
Numero MDL MFCD00011145
InChI Key GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
PubChem CID 14805
IUPAC Name oxonickel
SMILES O=[Ni]
Specifications
Materiale o nome chimico Nickel(II) oxide
Punto di fusione 1984°C
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99% (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water; soluble in acids and ammonium hydroxide.
Peso formulazione 74.71
Densità 6.67 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nickel(II) oxide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nickel oxide