Learn More
Nickel(II) Nitrate Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10418800
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Nickel(II) Nitrate Hexahydrate, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13478-00-7
Formula molecolare H12N2NiO12
Molecular Weight (g/mol) 290.79
Numero MDL MFCD00149805
InChI Key AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
PubChem CID 61630
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 137°C
Punto di fusione 56.7°C
Colore Blue-Green
pH 5
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
IUPAC Name nickel(2+) hexahydrate dinitrate
Peso formulazione 290.8g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel(II) nitrate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P281-Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.