Learn More
Nickel(II) nitrate hexahydrate, 99%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10791804
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic Drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13478-00-7, 13138-45-9
Formula molecolare H12N2NiO12
Molecular Weight (g/mol) 290.79
Numero MDL MFCD00149805
InChI Key AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
PubChem CID 61630
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 137.0°C
Materiale o nome chimico Nickel(II) nitrate hexahydrate
Punto di fusione 56.7°C
Nota nome 99%
Colore Blue to Green
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Complexometry)
Formula lineare Ni(NO3)2·6H2O
Indice di Merck 15,6598
Informazioni di solubilità Solubility in water: 940g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide,soluble in alcohol
IUPAC Name nickel(2+) hexahydrate dinitrate
Peso formulazione 290.8
Percent Purity 99%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 2.05
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel(II) nitrate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.