Learn More
Nickel(II) iodide, anhydrous, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13462-90-3 | I2Ni | 312.502 g/mol
56.58€ - 189.95€
Identificatori chimici
CAS | 13462-90-3 |
---|---|
Formula molecolare | I2Ni |
Molecular Weight (g/mol) | 312.502 |
Numero MDL | MFCD00016264 |
InChI Key | BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | nickel ii iodide, nickel iodide, nickel iodide nii2, nickel diiodide, nickel 2+ iodide, nii2, acmc-1bxz2, nickel ii iodide, powder |
PubChem CID | 26038 |
IUPAC Name | diiodonickel |
SMILES | [Ni](I)I |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11358117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022893.06 |
5 g |
56.58€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11348117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022893.14 |
25 g |
189.95€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Nickel(II) iodide serves as a catalyst in carbonylation reactions. It is also used as a reagent in organic synthesis, especially in conjunction with samarium(II) iodide. It plays an important role in homogeneous catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
13462-90-3 | |
312.502 | |
BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L | |
26038 | |
[Ni](I)I |
I2Ni | |
MFCD00016264 | |
nickel ii iodide, nickel iodide, nickel iodide nii2, nickel diiodide, nickel 2+ iodide, nii2, acmc-1bxz2, nickel ii iodide, powder | |
diiodonickel |
Specifica
Nickel(II) iodide | |
Anhydrous | |
(metals basis) | |
MFCD00016264 | |
nickel ii iodide, nickel iodide, nickel iodide nii2, nickel diiodide, nickel 2+ iodide, nii2, acmc-1bxz2, nickel ii iodide, powder | |
BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L | |
diiodonickel | |
26038 | |
99.5% | |
Hygroscopic; Light sensitive |
797°C | |
13462-90-3 | |
I2Ni | |
UN3077 | |
Soluble in water and alcohols. | |
[Ni](I)I | |
312.502 | |
312.51 | |
Odorless | |
5.834 g/mL |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H334-H350-H360-H372-H341-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H341-H350i-H360D-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-666-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Nickel(II) iodide, anhydrous
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1A
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350i-Può provocare il cancro se inalato.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Nickel iodide