Learn More
Nickel(Ii) Chloride Hexahydrate, ReagentPlus™ Honeywell™
Codice prodotto. p-7120618 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
25 g, Flacone in polietilene, 25g
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
25g
2kg
500g
Reagent Grade
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7791-20-0
Numero MDL MFCD00149809
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(Ii) Chloride Hexahydrate
Quantità 25 g
Formula lineare NiCl2 · 6H2O
Numero UN UN3288
Peso formulazione 237.69g/mol
Grado ReagentPlus™
Imballaggio Flacone in polietilene
Titolo del prodotto
Nickel(Ii) Chloride Hexahydrate, ReagentPlus™ Honeywell™ >