Learn More
Nickel(II) Chloride Hexahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10316290 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
1 kg
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Identificatori chimici
CAS 7791-20-0
Formula molecolare Cl2Ni·6H2O
Numero MDL 149809
Specifica
Colore Green
pH 4 to 6
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 237.71g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 1mmHg 615.6
Titolo del prodotto
Nickel(II) Chloride Hexahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™ >